Key Documents
900694
10-(3,5-Dimethoxyphenyl)-9-mesityl-1,3,6,8-tetramethoxyacridin-10-ium tetrafluoroborate
≥93%
Synonim(y):
10-(3,5-dimethoxyphenyl)-1,3,6,8-tetramethoxy-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥93%
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
242-247 °C
aktywacja fotokatalizatora
460 nm
ciąg SMILES
O(P(OC[C@@H](COC(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])=O)OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(=O)O)[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.N
Zastosowanie
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)