Merck
909319
Sigma-Aldrich
2,7-Dibromo-10-methylacridone
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9Br2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.04
Kod UNSPSC:
12352101
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
287-291 °C
InChI
1S/C14H9Br2NO/c1-17-12-4-2-8(15)6-10(12)14(18)11-7-9(16)3-5-13(11)17/h2-7H,1H3
Klucz InChI
JVILQLLOKMSADY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,7-dibromo-10-metyloakrydon jest wszechstronnym półproduktem do syntezy fotokatalizatorów opartych na akrydynie.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
909319-5G
909319-500MG