Merck
794260
Sigma-Aldrich
10-Phenyl-9(10H)-acridinone
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
274-279 °C
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
O=C1C2=C(C=CC=C2)N(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=CC=C4
InChI
1S/C19H13NO/c21-19-15-10-4-6-12-17(15)20(14-8-2-1-3-9-14)18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
Klucz InChI
GOKIEMZASYETFM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Substrat został opisany w syntezie pochodnych oksiranu w dwuetapowej syntezie obejmującej reakcję McMurraya z 2-adamantanonem.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)