900160
UV-Vis light curable resin
low viscosity
Synonim(y):
CPS1030 UV-Vis
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
liquid (colorless)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
lepkość
59 cP (Brookfield LDTDV-II digital viscometer with size 31 spindle)
temp. przejścia
flash point >110 °C
gęstość
1.2 g/mL
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Cures rapidly to form a glassy, high modulus material.
- Excellent for use in applications requiring low viscosity, high hardness, and low shrinkage stress.
- Good for some spray coatings requiring no volatile organic compounds (VOCS).
- Non-yellowing.
- Low oxygen inhibition.
- Mechanical properties after curing:
Strength*: 24.6MPa
Elongation*: 6.1%
Tack free**: 25 fpm
*Test resources: Tensile tester, 35 mm gauge length, 1.0 mm thickness, 6.5 mm width.
** Cured under stated intensity. Medium pressure mercury bulb with 320-500 nm filter. Adhesion tests were conducted using a cross hatch tape test on films 0.125 mm thick on glass and PET. Material Data using ASTM D 638-02a.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?