Kluczowe dokumenty
810002
Phenylcyclohexane
battery grade, ≥99%, acid < 200 ppm, H2O < 100 ppm
Synonim(y):
Cyclohexylbenzene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H16/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
Klucz InChI
IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Here, we present a short review of ionic liquid electrolytes used in state-of-the-art rechargeable batteries including high performance and low-cost aluminum batteries, non-flammable Li-based batteries, and high-cycling and stable dual-graphite batteries. We also outline the key issues explored so as to identify the future direction of IL development.