Merck
798711
Sigma-Aldrich
(R)-Xyl-SDP(O)
Synonim(y):
Tlenek(R)-Xyl-SDP, [(1R)-7′-[bis(3,5-dimetylofenylo)fosfino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobi[1H-inden]-7-ylo]tlenek bis(3,5-dimetylofenylo)fosfiny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H50OP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
716.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Poziom jakości
Formularz
solid
grupa funkcyjna
phosphine oxide
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC(C)=CC(P(C2=CC(C)=CC(C)=C2)(C3=CC=CC4=C3[C@]5(CCC6=C5C(P(C7=CC(C)=CC(C)=C7)C8=CC(C)=CC(C)=C8)=CC=C6)CC4)=O)=C1
InChI
1S/C49H50OP2/c1-31-19-32(2)24-41(23-31)51(42-25-33(3)20-34(4)26-42)45-13-9-11-39-15-17-49(47(39)45)18-16-40-12-10-14-46(48(40)49)52(50,43-27-35(5)21-36(6)28-43)44-29-37(7)22-38(8)30-44/h9-14,19-30H,15-18H2,1-8H3/t49-/m1/s1
Klucz InChI
ZAQVAUFRFBAVHF-ANFMRNGASA-N
Zastosowanie
Chiralny ligand wprowadzony we współpracy z prof. Steve'em Zhou i współpracownikami wykazał przydatność w asymetrycznych reakcjach Hecka zarówno do wewnątrz-, jak i międzycząsteczkowego tworzenia wiązań C-C z różnymi triflanami i halogenkami.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)