Key Documents
792047
2-Bromoisobutanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
98% (GC)
Synonim(y):
1-(2-Bromo-2-methyl-1-oxopropoxy)-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-Bromo-2-methyl-propanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, 2-Bromoisobutyryl(N-hydroxysuccinimide), N-Hydroxysuccinimidyl 2-bromo-2-methylpropionate, NHS ATRP initiator, NHS protected Bromoisobutyrate, NHS-BiB
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98% (GC)
Postać
liquid
mp
135-140 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1N(OC(C(C)(C)Br)=O)C(CC1)=O
InChI
1S/C8H10BrNO4/c1-8(2,9)7(13)14-10-5(11)3-4-6(10)12/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
QBJWGGWPQPRVKW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.