Merck
771384
Sigma-Aldrich
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) triflate
Synonim(y):
Pd(OTf)2(dippp)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H26F6O6P2PdS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
817.00
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
169-183 °C
ciąg SMILES
[Pd++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2.2CHF3O3S.Pd/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h1-12,14-21H,13,22-23H2;2*(H,5,6,7);/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
MIGUMLGJSGTNOK-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) triflate can be used as a catalyst to synthesize phenanthridines by the reaction between 2-halogeno-N-Ms arylamines and benzyl halides/sulfonates via nucleophilic substitution followed by C-H functionalization and aromatization reaction.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent Trends in the Synthesis and Mechanistic Implications of Phenanthridines
Talukdar V, et al.
advanced synthesis and catalysis (2021)
Recent Trends in the Synthesis and Mechanistic Implications of Phenanthridines
Talukdar V, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis (2021)