Kluczowe dokumenty
767476
Copper
sputtering target, diam. × thickness 2.00 in. × 0.25 in., 99.95% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95% trace metals basis
Formularz
turnings
przydatność reakcji
core: copper
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
2.00 in. × 0.25 in.
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.