Merck
766135
Sigma-Aldrich
3-Butenylzinc bromide solution
0.6 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7BrZn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solution
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
stężenie
0.6 M in THF
zanieczyszczenia
<5% free chloride
grupa funkcyjna
allyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]CCC=C
InChI
1S/C4H7.BrH.Zn/c1-3-4-2;;/h3H,1-2,4H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
BBPYRBGCVVBQPH-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Nucleophlic reagent applicable for substitution and addition reactions. Also could be used in cross coupling reactions (Negishi couplings).
technical-documents
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-5.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-21 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)