Merck
764299
Sigma-Aldrich
APhos Pd G2
Synonim(y):
APhos-Pd-G2, Chloro[4-(di-tert-butylphosphino)-N,N-dimethylaniline-2-(2′-aminobiphenyl)]palladium(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H38ClN2PPd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
575.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
Właściwości
generation 2
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
zanieczyszczenia
<2% Acetone
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CN(C)c3ccc(cc3)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H28NP.C12H10N.ClH.Pd/c1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h9-12H,1-8H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
LRWGTPCCIGPYMI-UHFFFAOYSA-M
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3