Merck
759163
Sigma-Aldrich
P(o-tol)3 Pd G2
85%
Synonim(y):
Chloro[tri(o-tolyl)phosphine][2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H31ClNPPd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
614.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
85%
Formularz
solid
Właściwości
generation 2
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
≤10% Acetone
mp
159-191 °C (decomposition)
ciąg SMILES
CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C.NC4=C(C5=C([Pd]Cl)C=CC=C5)C=CC=C4
InChI
1S/C21H21P.C12H10N.ClH.Pd/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h4-15H,1-3H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
MNKLPYUHUVVRNW-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)