Merck
711071
Sigma-Aldrich
Bis[tris(2-methylphenyl)phosphine]palladium
97%
Synonim(y):
Bis(tris(2-tolyl)phosphine)palladium, Pd[(o-tol)3P]2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H42P2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
715.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
220-225 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Pd].Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C.Cc4ccccc4P(c5ccccc5C)c6ccccc6C
InChI
1S/2C21H21P.Pd/c2*1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;/h2*4-15H,1-3H3;
Klucz InChI
CUBIJGNGGJBNOC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Palladium-catalyzed cross-coupling reactions and aminations
  • Kumada coupling
  • Arylation
  • Heck coupling
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)