Merck
744743
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2-Bromophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, 2-Bromophenyl)mesityliodonium triflate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15BrF3IO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
551.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
skład
carbon, 34.0-35.7% CH
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
iodo
triflate
ciąg SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)c([I+]c2ccccc2Br)c(C)c1
InChI
1S/C15H15BrI.CHF3O3S/c1-10-8-11(2)15(12(3)9-10)17-14-7-5-4-6-13(14)16;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-9H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Klucz InChI
RYZOZGQFOKVCDZ-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)