Kluczowe dokumenty
684821
1,2-Bis(phenylsulfinyl)ethane palladium(II) acetate
Synonim(y):
White catalyst
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)O[Pd]OC(C)=O.O=S(CCS(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2S2.2C2H4O2.Pd/c15-17(13-7-3-1-4-8-13)11-12-18(16)14-9-5-2-6-10-14;2*1-2(3)4;/h1-10H,11-12H2;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
SNNYSJNYZJXIFE-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Developed by Professor M. Christina White and co-workers at the University of Illinois–Urbana, the “White catalyst” (684821) has been shown to be an exceptional catalyst for the functionalization of allylic carbon centers.