Merck
729914
Sigma-Aldrich
Cyclobutanone-2,2,4,4-d4
95 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % D
Próba
97% (CP)
Postać
liquid
tw
99 °C (lit.)
gęstość
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2/i2D2,3D2
Klucz InChI
SHQSVMDWKBRBGB-RRVWJQJTSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)