Merck
790826
Sigma-Aldrich
Cyclopropylamine-2,2,3,3-d4
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3D4H3N
Masa cząsteczkowa:
61.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
NC1C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2
Klucz InChI
HTJDQJBWANPRPF-LNLMKGTHSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)