Key Documents
718408
Trimethylsilyl cyanide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Postać
liquid
tw
114-117 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
gęstość
0.809 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)[13C]#[15N]
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3/i4+1,5+1
Klucz InChI
LEIMLDGFXIOXMT-MQIHXRCWSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)