Merck
714127
Sigma-Aldrich
(S)-3-Amino-2-(hydroxymethyl)propionic acid
≥96% (TLC)
Synonim(y):
(S)-3-Amino-2-(hydroxymethyl)propanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96% (TLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -5.0±0.5°, c = 1 in 5 M HCl
skład
carbon, 39.5-41.1%
nitrogen, 11.2-12.2%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-1-3(2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
UHLNJPIGFDWGTP-VKHMYHEASA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)