Kluczowe dokumenty
708879
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
eCl@ss:
32151902
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
powder
mp
202-206 °C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]cnc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
Klucz InChI
HCWNKNYTHLBIHX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?