Merck
640395
Sigma-Aldrich
1-Methylindole-5-boronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 1-Methyl-5-indoleboronic acid pinacol ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
110-114 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cn1ccc2cc(ccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C15H20BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)12-6-7-13-11(10-12)8-9-17(13)5/h6-10H,1-5H3
Klucz InChI
JQLYKUPEQYNDFF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction