Merck
708003
Sigma-Aldrich
Dimethyl-13C2 disulfide
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3SS13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
bp
109 °C
mp
-85 °C
gęstość
1.068 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3]SS[13CH3]
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3/i1+1,2+1
Klucz InChI
WQOXQRCZOLPYPM-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Upper respiratory tract
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)