Merck
612332
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6 disulfide
98 atom % D
Synonim(y):
Methyl-d6 disulfide
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
tw
109 °C (lit.)
gęstość
1.112 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])SSC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
WQOXQRCZOLPYPM-WFGJKAKNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Upper respiratory tract
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)