Merck
416452
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfide-d6
99 atom % D
Synonim(y):
(Methyl sulfide)-d6, Hexadeuterodimethyl sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
CD3SCD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.17
Beilstein:
2036892
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
36.5 °C (lit.)
gęstość
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])SC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
QMMFVYPAHWMCMS-WFGJKAKNSA-N
Opis ogólny
Siarczek dimetylu-d6 [(CD3)2S] jest deuterowanym rozpuszczalnikiem NMR przydatnym w badaniach i analizach opartych na NMR. Może tworzyć kompleks 1:1 z halotanem poprzez tworzenie wiązań wodorowych C-H...S. Podczas reakcji (CD3)2Sz tlenem singletowym w rozpuszczalnikach aprotycznych zaobserwowano wymianę H-D w grupie metylowej. Widmo elektronowe (CD3)2S zostało zmierzone w zakresie od 1250 do 2500Å.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-34.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-37 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Vibrational spectra of (CH3)2S, CH3SCD3, and (CD3)2S.
Ypenburg JW and Gerding H.
Rec. Trav. Chim., 90(8), 885-895 (1971)
Mechanism of sulfone formation in the reaction of sulfides and singlet oxygen: intermediacy of S-hydroperoxysulfonium ylide.
Ishiguro K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(31), 7265-7271 (1996)
Intramolecular potential function and methyl-methyl coupling of crystalline dimethyl sulfide.
Levin IW, et al.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 31(1), 41-55 (1975)
Assignments of Rydberg and valence transitions in the electronic absorption spectrum of dimethyl sulfide.
McDiarmid R.
J. Chem. Phys., 61(1), 274-281 (1974)
C-H?X (X= S, P) hydrogen bonding: The complexes of halothane with dimethyl sulfide and trimethylphosphine.
Michielsen B, et al.
Journal of Molecular Structure, 1023, 90-95 (2012)