Kluczowe dokumenty
700223
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)manganese(III)
97%
Synonim(y):
Mn(dpm)3, Shenvi Hydrogenation Catalyst, Mn(TMHD)3, Tris(dipivaloylmethanato)manganese
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
crystals
przydatność reakcji
core: manganese
reagent type: catalyst
mp
160-170 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Mn](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Mn/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
Klucz InChI
ORZPLLPBZHORSD-LWTKGLMZSA-K
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Intramolecular Diels-Alder reactions
- Single electron donor for excess electron transfer studies in DNA
- Enantioselective synthesis
- Borylation reactions
- Hydrohydrazination and hydroazidation
- Oxidative carbonylation of phenol
Simple, Chemoselective Hydrogenation with Thermodynamic Stereocontrol
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
700223-1G | 4061832795409 |