Merck
697559
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li hexafluorophosphate
95 atom % 6Li, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
6LiPF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.98
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
95 atom % 6Li
Próba
98% (CP)
Postać
solid
mp
200 °C (dec) (lit.)
przesunięcie masy
M-1
ciąg SMILES
[6Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1/i;1-1
Klucz InChI
AXPLOJNSKRXQPA-HCMAANCNSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3