Kluczowe dokumenty
51053
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
EMIM Ac
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95.0% (HPLC)
pochodzenie
Switzerland origin
mp
>30 °C (product can occur as an undercooled melt)
gęstość
1.101 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
CC([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H4O2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
327.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
164 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Under the trade name BASIONICS™, BASF offers a portfolio of Ionic Liquids—mainly based on imidazolium cations. The BASIONICS™ portfolio opens up a broad range of basic properties of Ionic Liquids and is classified into standard, acidic, basic, liquid at RT and low viscosity products and opens up a wide range of possible applications.