Merck
713392
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate
≥98.0%
Synonim(y):
EMIM DEP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H21N2O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.26
Beilstein:
10726450
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤1.0% water
ciąg SMILES
CCn1cc[n+](C)c1.CCOP([O-])(=O)OCC
InChI
1S/C6H11N2.C4H11O4P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-3-7-9(5,6)8-4-2/h4-6H,3H2,1-2H3;3-4H2,1-2H3,(H,5,6)/q+1;/p-1
Klucz InChI
HQWOEDCLDNFWEV-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate (EMIM-DEP) is an ionic liquid commonly used as a solvent in various chemical reactions.
Zastosowanie
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate can be used as a solvent in the:
  • Carbon dioxide stripping in the flat sheet membrane contactor at elevated pressures.
  • Synthesis of hybrid organic-inorganic uranyl phosphates.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Piyarat Weerachanchai et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 15(16), 3580-3591 (2014-08-26)
The total and partial solubility parameters (dispersion, polar and hydrogen-bonding solubility parameters) of ten ionic liquids were determined. Intrinsic viscosity approaches were used that encompassed a one-dimensional method (1D-Method), and two different three-dimensional methods (3D-Method1 and 3D-Method2). The effect of