Merck
671444
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylimidazolium dimethyl phosphate
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
[MMIM][DMP]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15N2O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
zanieczyszczenia
≤1.0% water
grupa funkcyjna
phosphate
ciąg SMILES
COP([O-])(=O)OC.Cn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C5H9N2.C2H7O4P/c1-6-3-4-7(2)5-6;1-5-7(3,4)6-2/h3-5H,1-2H3;1-2H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
GSGLHYXFTXGIAQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
1,3-Dimethylimidazolium dimethyl phosphate is an imidazolium-based phosphoric ionic liquid that can be prepared by reacting 1-methylimidazole with trimethyl phosphate. The pretreatment of sugarcane bagasse with [MMIM][DMP] yields glucose and xylose via enzymatic saccharification.
Zastosowanie
1,3-Dimethylimidazolium dimethyl phosphate ([MMIM][DMP]) can be used as a catalyst and a solvent for the preparation of ethyl 2-cyano-3-phenylpropenoate from benzaldehyde and ethyl cyanoacetate via Knoevenagel condensation. It can also be used to produce bioethanol from sugarcane bagasse by enzymatic hydrolysis.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Dialkylimidazolium dimethyl phosphates as solvents and catalysts for the Knoevenagel condensation reaction.
Zicmanis A and Anteina L.
Tetrahedron Letters, 55(12), 2027-2028 (2014)
Imidazolium dialkylphosphates-a class of versatile, halogen-free and hydrolytically stable ionic liquids.
Kuhlmann E, et al.
Green Chemistry, 9(3), 233-242 (2007)
Extractive desulfurization of gasoline using imidazolium-based phosphoric ionic liquids.
Nie Y, et al.
Energy and Fuels, 20(5), 2083-2087 (2006)
Major improvement in the rate and yield of enzymatic saccharification of sugarcane bagasse via pretreatment with the ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate ([Emim][Ac]).
da Silva ASA, et al.
Bioresource Technology, 102(22), 10505-10509 (2011)