Kluczowe dokumenty
57457
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
[BMIM][HSO4]
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤1.0% water
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤1%
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.H2O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
KXCVJPJCRAEILX-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
543.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
284 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Under the trade name BASIONICS™, BASF offers a portfolio of Ionic Liquids—mainly based on imidazolium cations. The BASIONICS™ portfolio opens up a broad range of basic properties of Ionic Liquids and is classified into standard, acidic, basic, liquid at RT and low viscosity products and opens up a wide range of possible applications.