Kluczowe dokumenty
TRD3D0020
Sigma-Aldrich
Fusion PLA 3D Printing Filament
greener alternative
signal white, diam. 1.75 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
1.75 mm
masa
750 geach
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Fusion PLA:
  • Opracowany specjalnie z myślą o długotrwałych wydrukach
  • Specjalna formuła zapobiega zatykaniu się dyszy
  • Bezzapachowy skład i niski poziom odkształceń
  • Koniec problemów z wycofywaniem przy dużych prędkościach
Właściwości materiału
  • Gęstość: 1,24 g/cm3
  • Moduł rozciągania: 65,5 Mpa
  • Temperatura Vicata: 55-60 °C
  • Temperatura topnienia: 144 °C
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii umożliwiającej tworzenie bardziej ekologicznych alternatyw, a zatem jest zgodny z zasadą "Projektuj z myślą o efektywności energetycznej". Przedmioty drukowane w 3D mogą być lżejsze, gdy są krytycznie zaprojektowane z nowszymi kształtami i geometrią wewnętrzną, które często różnią się od tego, co mogą wytworzyć współczesne techniki obróbki skrawaniem. Ta zmiana wymaga niższego zużycia energii i zmniejszenia zanieczyszczenia. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Parametry druku 3D Fusion PLA
  • Temperatura ekstrudera (dyszy): 190 +/-10 °C
  • Temperatura stołu: niska do 70 °C
  • Prędkość druku: 60-80 mm/s
  • Wentylator: 50-100
  • Minimalna średnica dyszy: 0,3 mm
  • Materiały płyty: szkło, niebieska taśma itp.
Produkt ten może być stosowany w technice druku 3D z wytłaczaniem materiału.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)