Kluczowe dokumenty
Z694401
Plas-Labs La Petite glove box
AC/DC input 240 V AC, Schuko plug, Plas-Labs 815-PGB/EXP-EU
Synonim(y):
humidity chambers, humidity control chambers, isolation chambers
About This Item
Kod UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
producent / nazwa handlowa
Plas-Labs 815-PGB/EXP-EU
wys. × szer. × śr. wewnątrz
21.5 in. × 31.5 in. × 25.5 in.
wys. × szer. × śr. na zewnątrz
22 in. × 49 in. × 29 in.
masa
75 lb (35 kg)
Opis ogólny
Cena obejmuje wysyłkę
Skrzynka na rękawice Plas-Labs La Petite jest o dwie trzecie mniejsza od "Basic Glove Box", Z563307 lub Z563013. La Petite został zaprojektowany tak, aby był ergonomiczny dla przeciętnej osoby.
  • Lekki, łatwy do przenoszenia z laboratorium do laboratorium
  • Optycznie przezroczysty, jednoczęściowy akrylowy blat z formowaną białą podstawą.
  • Uszczelki żelowe zapewniające hermetyczne uszczelnienie między górą a podstawą, nietoksyczne, nie wspierają wzrostu biologicznego
  • Regulowane zaciski SS z blokadą bezpieczeństwa
  • 7 cali. Porty o średnicy zewnętrznej z rękawicami neoprenowymi
  • Duże drzwiczki dostępowe (otwór 12 cali)
  • Przezroczysta komora transferowa 12 in. D x 9,75 cala średnicy wewnętrznej ze wskaźnikiem podciśnienia
  • Regulowany wskaźnik wilgotności względnej
  • Biała płyta poziomująca do przenoszenia cieczy
  • Cztery uziemione zawory kurkowe do przedmuchiwania i wprowadzania gazu
  • Gniazdo elektryczne "Weathertite" z pokrywami zabezpieczającymi
* Zawiera komorę transferową
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)