Kluczowe dokumenty
601497
Lithium-7Li fluoride
99 atom % 7Li, 99% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 7Li
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
[7Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1+0
Klucz InChI
PQXKHYXIUOZZFA-QMVMUTFZSA-M
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.