Merck
682411
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylphenylphosphine
95%
Synonim(y):
NSC 244300
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H23P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5382
tw
124-128 °C/10 mmHg
gęstość
0.933 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(c1ccccc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H23P/c1-13(2,3)15(14(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,1-6H3
Klucz InChI
XOJNEFQLMRCOMS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Cross-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed monoarylation reactions (cocatalyst)
  • Coupling of alkyl bromides with aryl boronic acids
  • Reactant for the synthesis of palladium-FiberCats for aryl chloride Suzuki coupling
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)