Merck
675636
Sigma-Aldrich
Cupferron
97%, reagent grade
Synonim(y):
N-Nitroso-N-phenylhydroxylamine ammonium salt
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5N(NO)ONH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.15
Beilstein:
3919107
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
reagent grade
Próba
97%
Formularz
solid
metody
titration: suitable
mp
150-155 °C (dec.) (lit.)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].[O-]N(N=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5N2O2.H3N/c9-7-8(10)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H;1H3/q-1;/p+1
Klucz InChI
GDEBSAWXIHEMNF-UHFFFAOYSA-O
Opis ogólny
Cupferron (Cup) jest solą amonową N-nitrozo-N-fenylohydroksyloaminy. Działa jako organiczny odczynnik chelatujący poprzez koordynację atomów tlenu. Jego działanie radiomimetyczne zależy od pH i temperatury roztworu.
Zastosowanie
  • Solwotermalna droga do nanocząstek ZnO i ZnO domieszkowanych Mn z wykorzystaniem kompleksu cupferronu jako prekursora...: Niniejsze badania przedstawiają nowatorską metodę wytwarzania nanocząstek tlenku cynku i tlenku cynku domieszkowanego manganem przy użyciu cupferronu jako prekursora, prezentując jego zastosowanie w syntezie materiałów w chemii analitycznej (Ghosh et al., 2004).
  • Oznaczanie telluru w materiałach geochemicznych za pomocą bezpłomieniowej spektroskopii absorpcji atomowej...: Wykazuje rolę cupferronu w ulepszaniu metod analitycznych oznaczania telluru, podkreślając jego znaczenie w badaniach geochemicznych (Sighinolfi et al., 1979).
  • Ekstrakcja wanadu do ketonu izobutylowo-metylowego...: Przedstawia metodę ekstrakcji wanadu przy użyciu cupferronu, która odgrywa kluczową rolę w rozwoju metod analizy ilościowej wanadu w różnych próbkach (Crump-Wiesner i Purdy, 1969).
  • Podstawione hydroksyloaminy jako odczynniki analityczne...: Omawia zastosowanie podstawionych hydroksyloamin, w tym cupferronu, jako odczynników w analizie chemicznej, ilustrując zdolność adaptacji i użyteczność związku w chemii analitycznej (Shendrikar, 1969).
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
On the radiomimetic effects of cupferron and potassium cyanide.
Kihlman BA.
The Journal of Biophysical and Biochemical Cytology, 5(2), 351-353 (1959)
Preparation of Pb(Zr,Ti)03 Through the Use of Cupferron.
Kakegawa K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 67(1) (1984)
Simultaneous adsorptive stripping voltammetric measurements of trace chromium, uranium, and iron in the presence of cupferron.
Wang J, et al.
Electroanalysis, 9(16), 1247-1251 (1997)
Gravimetric determination of beryllium with cupferron.
Das J and Baneerjee S.
Fresenius' Zeitschrift fur Analytische Chemie, 189(2), 183-187 (1962)
Cupferron.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 72-72 (2004-08-25)