Merck
674265
Sigma-Aldrich
N-Boc-Sarcosine-13C3,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C5H1515NO4
Masa cząsteczkowa:
193.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Postać
solid
mp
87-88 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[15N]([13CH3])[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9(4)5-6(10)11/h5H2,1-4H3,(H,10,11)/i4+1,5+1,6+1,9+1
Klucz InChI
YRXIMPFOTQVOHG-ZBOSXPOMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3