Merck
671134
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-isocyanatopyridine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98% (GC)
98.5-101.5% (argentometric, T)
99%
grupa funkcyjna
chloro
isocyanate
ciąg SMILES
Clc1ccc(cn1)N=C=O
InChI
1S/C6H3ClN2O/c7-6-2-1-5(3-8-6)9-4-10/h1-3H
Klucz InChI
WHENXACISRCOHK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)