Merck
174823
Sigma-Aldrich
4-Quinolinecarboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.17
Beilstein:
5224
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
254-255 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,12,13)
Klucz InChI
VQMSRUREDGBWKT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 4-chinolinokarboksylowy został użyty w reakcji sprzęgania z łącznikiem diaminowym. Analog kwasu 4-chinolinokarboksylowego, brequinar sodowy, został użyty do hamowania dehydrogenazy dihydroorotanowej i biosyntezy de novo pirymidyny.
Działania biochem./fizjol.
Kwas 4-chinolinokarboksylowy wykazywał aktywność przeciwnowotworową wobec białaczki L1210 i czerniaka B16.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D L Dexter et al.
Cancer research, 45(11 Pt 1), 5563-5568 (1985-11-01)
A novel, substituted 4-quinolinecarboxylic acid (NSC 339768) demonstrated antitumor activity against L1210 leukemia and B16 melanoma in the National Cancer Institute's Developmental Therapeutics Program. An extensive analogue synthesis program was initiated; over 200 derivatives were synthesized and tested for anticancer
[A case of Gaucher's disease treated with hydroxyphenylcinchoninic acid].
P DANIEL MARTINEZ et al.
Boletin medico del Hospital Infantil de Mexico, 8(2), 189-194 (1951-04-01)
A J Dobson et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 55 ( Pt 7), 1192-1195 (1999-08-13)
The previously undescribed title substance, C10H7NO2.-3H2O, crystallized in the centrosymmetric space group P1 with one zwitterionic organic molecule and three water molecules in the asymmetric unit. One N-H...O and six O-H...O hydrogen bonds are present in this structure, with donor-acceptor
Murugesan Dinakaran et al.
Medicinal chemistry (Shariqah (United Arab Emirates)), 4(5), 482-491 (2008-09-11)
Thirty four novel 7-fluoro/nitro-1,2-dihydro-5-oxo-8-(sub)-5H-thiazolo[3,2-a]quinoline-4-carboxylic acids were synthesized from 2,4-dichlorobenzoic acid and 2,4-dichloro-5-fluoroacetophenone by multi step reaction, evaluated for in vitro and in vivo antimycobacterial activities against Mycobacterium tuberculosis H37Rv (MTB), multi-drug resistant Mycobacterium tuberculosis (MDR-TB) and Mycobacterium smegmatis (MC2) and
He Huang et al.
The Journal of organic chemistry, 74(15), 5476-5480 (2009-07-04)
We developed a simple and convenient copper-catalyzed method for the synthesis of quinoline-2-carboxylate derivatives through sequential intermolecular addition of alkynes onto imines and subsequent intramolecular ring closure by arylation. The efficiency of this system allowed the reactions to be carried