Merck
659320
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-nitrotoluene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(I)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.637
bp
295 °C
gęstość
1.862 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
iodo
nitro
ciąg SMILES
Cc1ccc(c(I)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
DJDSQNLIZRLTHJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)