658693
Pd(II) EnCat® BINAP30
extent of labeling: 0.39 mmol/g Pd loading, BINAP 0.25, Pd 1.0
Synonim(y):
Palladium acetate and BINAP, microencapsulated in polyurea matrix
About This Item
Polecane produkty
skład
BINAP, 0.25
Pd, 1.0
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
zakres etykietowania
0.39 mmol/g Pd loading
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Low residual metal levels in crude product.
- Easy recovery of catalyst.
- Compatibility of immobilized metal with various ligands to effect C–C bond forming reactions.
- Safer and easier to handle than Pd/C for hydrogenation.
- Efficiency and economy gains through recovery and recycling.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Sigma-Aldrich offers EnCat and a variety of transition metal-based encapsulated catalysts for applications in areas such as Suzuki, Stille, and Heck couplings, carbonylations, hydrogenation, hydrogenolysis, and dihydroxylation.