Kluczowe dokumenty
644722
Sigma-Aldrich
Pd EnCat® 40
extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading
Synonim(y):
Palladium acetate microencapsulated in polyurea matrix
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
zawiera
0.37-0.44 mmol/g palladium
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
zakres etykietowania
0.4 mmol/g Pd loading
Opis ogólny
Jest to kapsułkowany katalizator(2455), w którym octan palladu jest mikrokapsułkowany w matrycy polimocznikowej, co zapobiega wymywaniu palladu.
Zastosowanie
Recyclable, immobilized catalyst system that simplifies removal of Pd in C-C bond forming and reduction processes.
Cechy i korzyści
Zalety stosowania katalizatorów Pd 2455 są następujące:
  • niski poziom metali resztkowych w surowym produkcie
  • łatwy odzysk katalizatora
  • kompatybilność unieruchomionego metalu z różnymi ligandami w celu przeprowadzenia reakcji tworzenia wiązań C-C
  • bezpieczniejszy i łatwiejszy w obsłudze niż Pd/C do uwodornienia
  • wzrost wydajności i oszczędności dzięki odzyskowi i recyklingowi
Inne uwagi
Matrix content 40%
Informacje prawne
PdEncat® technology.
EnCat is a registered trademark of Reaxa Ltd.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu, J.Q., et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 678-697 (2003)
Steven V Ley et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (10), 1134-1135 (2002-07-19)
Palladium(II) acetate microencapsulated in polyurea (MC-[Pd]) is an economical and versatile heterogeneous catalyst for a range of phosphine-free cross-coupling reactions in both conventional solvents and supercritical carbon dioxide (scCO2); the catalyst can be recovered by a simple filtration and recycled
Steven V Ley et al.
Organic letters, 5(24), 4665-4668 (2003-11-25)
[reaction: see text] Pd nanoparticles (approximately 2 nm in size) microencapsulated in polyurea is an efficient and recyclable catalyst for reductive ring-opening hydrogenolysis of epoxides, using either HCOOH/Et(3)N or H(2) as a hydrogen donor.
Produkty
Sigma-Aldrich offers EnCat and a variety of transition metal-based encapsulated catalysts for applications in areas such as Suzuki, Stille, and Heck couplings, carbonylations, hydrogenation, hydrogenolysis, and dihydroxylation.