Merck
744239
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine palladium(II) dichloride phosphaadamantane ethyl Silica
Synonim(y):
PhosphonicS L-PAPd1r
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
zakres etykietowania
0.010-0.030 mmol/g loading
wielkość cząstki
≥45 μm (95%)
Opis ogólny
Dichlorek trifenylofosfiny palladu(II) fosfadamantanu etylokrzemionki jest heterogenicznym katalizatorem palladowym na nośniku krzemionkowym zawierającym ligand fosfadamantanowy, który może być stosowany do sprzęgania krzyżowego Suzuki.
Zastosowanie
Silica Supported Cross-Coupling Catalyst
Komentarz do analizy
palladium: detected
Informacje prawne
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guino, M.; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 293, 25-25 (2008)
Silicaethylphosphatrioxaadamantane?A new support for palladium catalysts and evaluation in Suzuki coupling reactions
Guino M, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 293(1), 25-30 (2008)