Merck
638250
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxy-trans-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
93-97 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C15H13NO3/c17-16(18)10-9-13-7-4-8-15(11-13)19-12-14-5-2-1-3-6-14/h1-11H,12H2
Klucz InChI
XFBMDILDMJAPDU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)