Merck
686336
Sigma-Aldrich
(R)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
95%
Synonim(y):
(R)-1-(4-Bromophenyl)ethanol, (R)-4′-Bromo-1-phenylethanol
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +39°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.569
gęstość
1.322 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[C@@H](O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m1/s1
Klucz InChI
XTDTYSBVMBQIBT-ZCFIWIBFSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C