Merck
124621
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromosalicylate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3-2-(OH)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
61-65 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,10H,1H3
Klucz InChI
FJYDBKPPGRZSOZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-bromosalicylan metylu został użyty jako odczynnik wyjściowy w syntezie prekursora immobilizacji fotoprzełączalnej zasady piperydynowej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ragnar S Stoll et al.
Organic letters, 11(21), 4790-4793 (2009-10-02)
The synthesis of a photoswitchable piperidine base, carrying a monochlorosilane anchoring group, and its immobilization on silica gel, mimicking an oxide surface, is reported. Efficient photoswitching between the E and Z isomers of the azobenzene photochrome was demonstrated for the