Merck
642177
Sigma-Aldrich
trans-4-Chloro-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH=CHNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
112-116 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
Klucz InChI
GLJATYFHELDGEA-AATRIKPKSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves