Merck
639699
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
Synonim(y):
1,4-Dimethoxy-2-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2,5-Dimethoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH=CHNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
116-120 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
nitro
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9-3-4-10(15-2)8(7-9)5-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3/b6-5+
Klucz InChI
IRRZIWHEPWPPJF-AATRIKPKSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)