Merck
400017
Sigma-Aldrich
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH=CHNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
148-150 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
bromo
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
Klucz InChI
LSGVHLGCJIBLMB-AATRIKPKSA-N
Opis ogólny
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene (trans-p-Bromonitrostyrene) is a halogenated hydrocarbon.
Zastosowanie
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene may be employed as Michael acceptor for the organocatalytic asymmetric Michael addition of protected 3-hydroxypropanal to β-nitrostyrenes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiral sulfamide-catalyzed asymmetric Michael addition of protected 3-hydroxypropanal to β-nitrostyrenes.
Tortoioli S, et al.
Tetrahedron Letters, 53(15), 1878-1881 (2012)