Merck
636339
Sigma-Aldrich
3-Allylsalicylaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2C6H3(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5645
gęstość
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
allyl
ciąg SMILES
Oc1c(CC=C)cccc1C=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-4-8-5-3-6-9(7-11)10(8)12/h2-3,5-7,12H,1,4H2
Klucz InChI
INLWEXRRMUMHKB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Claudio Mella et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(16) (2019-08-21)
Palladium N,N'-bis(3-allylsalicylidene)o-phenylenediamine complex (PdAS) immobilized onto mesoporous polymeric methyl acrylate (MA) based resins (PdAS(x)-MA, x = 1, 2, 5, or 10 wt.%) were successfully prepared as heterogeneous catalysts for the Heck reaction. The catalysts were synthesized via radical suspension polymerization