Merck
523062
Sigma-Aldrich
3-Vinylbenzaldehyde
97%
Synonim(y):
3-Ethenylbenzaldehyde, 3-Formylstyrene, m-Formylstyrene, m-Vinylbenzaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.58 (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h2-7H,1H2
Klucz InChI
CATOVPRCMWIZLR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Vinylbenzaldehyde (3-VBAL) contains a vinyl group bonded to the aromatic ring of benzaldehyde. Pulsed plasma polymerization of 3-VBAL has been described.
Zastosowanie
3-Vinylbenzaldehyde may be used in the preparation of:
  • 2-(3-vinylphenyl)-1,3-dioxolane
  • various substituted imines
  • monomer bearing a 2,4,5-triphenylimidazole moiety
  • poly(3-vinylbenzaldehyde-co-dimethylacrylamide) (PVBA-co-PDMA) copolymers
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A novel de-cross-linking system from cross-linked polymer to linear polymer utilizing pressure or visible light irradiation.
Iwamura T and Sakaguchi M.
Macromolecules, 41(23), 8995-8999 (2008)
Laura L Santos et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(33), 8196-8203 (2009-07-18)
Substituted imines, alpha,beta-unsaturated imines, substituted secondary amines, and beta-amino carbonyl compounds have been synthesized by means of new cascade reactions with mono- or bifunctional gold-based solid catalysts under mild reaction conditions. The related synthetic route involves the hydrogenation of a
R P Garrod et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(2), 689-693 (2007-01-11)
A simple two-step plasmachemical methodology is outlined for the fabrication of microcondensor surfaces. This comprises the creation of a superhydrophobic background followed by pulsed plasma deposition of a hydrophilic polymer array. Microcondensation efficiency has been explored in terms of the
Protection and polymerization of functional monomers. 15. Anionic living polymerizations of 2-(3-vinylphenyl)-1, 3-dioxolane and related monomers.
Ishizone T, et al.
Macromolecules, 24(7), 1449-1454 (1991)
New benzylidene oxazolone derived polymeric photoswitches for light-induced tunable thermoresponsive behaviors.
Balamurugan A and Lee H.
Polym. Chem., 5(22), 6426-6430 (2014)